Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428878
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
16428878 10 mg 10mg
16493836 25 mg 25mg
16444767 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16428878 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN013510mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tekniske data
Materiale o nome chimico Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H18O3
Quantità 10 mg
Sinonimo Dan Shen ketone
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molecular Weight (g/mol) 294.34
Peso formulazione 294.34
Percent Purity 99.17%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only