Learn More
Tanshinone IIA, TRC
Codice prodotto. 30425834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425834 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425834 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT00700050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Formula molecolare C19 H18 O3
Quantità 50 mg
Sinonimo 6,7,8,9-Tetrahydro-1,6,6-trimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone IIA (7CI), 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Dan Shen ketone, NSC 686518, NSC 686519, Salviol IIA, Tanshinon II, Tanshinone B, Tanshinone II, Tashinone IIA
InChI Formula InChI=1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
SMILES Cc1coc2c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
IUPAC Name 1,6,6-trimethyl-8,9-dihydro-7H-naphtho[1,2-g][1]benzofuran-10,11-dione
Molecular Weight (g/mol) 294.34
Peso formulazione 294.1256