Learn More
Tantalum foil, 0.5mm (0.02in) thick, annealed, 99.95% (metals basis excluding Nb)
Codice prodotto. 11395808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395808 100 x 100 mm Pezzo
11385808 25 x 25 mm 25mm
11325779 50 x 50 mm Pezzo
11375808 200 x 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11395808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010355.GH
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: approx. 5.19g/25x25mm | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum
Colore Gray to Silver
Nota nome Annealed
Aspetto Gray to silver foil
Densità 16.69g/cm3
Quantità 100 x 100 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis excluding Nb)
Forma Foil