Learn More
Tantalum gauze, 80 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15417295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417295 75 x 75 mm Pezzo
15427295 150 x 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417295 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046720.FL
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-25-7 | Molecular Formula: Ta | Molecular Weight: 180.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Tantalum gauze
Nota nome 80 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire
Quantità 75 x 75 mm
Dimensioni maglia 80 Mesh
Odore Odorless
Forma Wire Cloth
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.