Learn More
Tantalum pellet, 1mm (0.04in) dia x 2mm (0.08in), 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15404915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15404915 1000 Pc. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15404915 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044367.KO
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum pellet
Nota nome 1mm (0.04 in.) dia. x 2mm (0.08in)
CAS 7440-25-7
Quantità 1000 Pc.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Ta
Numero MDL MFCD00011252
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ta]
IUPAC Name tantalum
Molecular Weight (g/mol) 180.95
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Percent Purity 99.9%