Learn More
Tantalum solution for ICP/MS 100mg/L HNO3/HF matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tantalum |
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 7440-25-7 |
| Formula molecolare | Ta |
| Concentrazione | 100 mg/L |
| Numero MDL | MFCD00011252 |
| InChI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Ta] |
| IUPAC Name | tantalum |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Vedi altri risultati |