Learn More
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11365707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11365707 5 g 5g
11375707 1 g 1g
11355707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11365707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043419.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Precursor for TaN | CAS: 169896-41-7 | C15H39N4Ta | 456.45 g/mol
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide is used as a precursor for tantalum nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169896-41-7
Formula molecolare C15H39N4Ta
Molecular Weight (g/mol) 456.45
Numero MDL MFCD02684506
InChI Key NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
PubChem CID 4100858
IUPAC Name tert-butyliminotantalum;diethylazanide
SMILES CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Colore Yellow
Punti di ebollizione 90°C (0.1 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Imballaggio Fiala
Quantità 5 g
Numero UN UN3129
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 468.48
Percent Purity 99.99%
Forma fisica Liquid