Learn More
Tantalum(V) chloride, 99.99%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 242.0°C |
| Materiale o nome chimico | Tantalum(V) chloride |
| Punto di fusione | 221.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Formula lineare | TaCl5 |
| Numero UN | 3260 |
| Fieser | 16,312; 17,321 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tantalum(V) chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.