Learn More
Tantalum(V) methoxide
Codice prodotto. 11333497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11333497 25 g 25g
11313497 1 g 1g
11323497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11333497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018839.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 865-35-0 | C5H15O5Ta | 336.118 g/mol
Tantalum(V) methoxide is used in the synthesis of tantalum hydride. Silica-supported alkoxo-tantalum complexes were used in the deperoxidation of cyclohexyl hydroperoxide into cyclohexanol and cyclohexanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-35-0
Formula molecolare C5H15O5Ta
Molecular Weight (g/mol) 336.118
Numero MDL MFCD00058817
InChI Key QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12787641
IUPAC Name methanolate;tantalum(5+)
SMILES C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].[Ta+5]
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum(V) methoxide
Punto di fusione 50°C
Punti di ebollizione 189°C (10 mmHg)
Formula lineare Ta(OCH3)5
Quantità 25 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 336.12
Forma fisica Crystalline