Specifica
| Materiale o nome chimico | Tantalum(V) oxide |
| Punto di fusione | 1872°C |
| Colore | Beige-White to White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Formula lineare | Ta2O5 |
| Indice di Merck | 15, 9188 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Vedi altri risultati |