Learn More
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate, 99.99%, (metals basis)
Codice prodotto. 11304587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304587 2 g 2g
11324587 10 g 10g
11314587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11304587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039630.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20219-33-4 | C13H27O6Ta | 460.30 g/mol
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate is used in pharmaceutical, biochemical and chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20219-33-4
Formula molecolare C13H27O6Ta
Molecular Weight (g/mol) 460.30
Numero MDL MFCD00145349
InChI Key LSALXRIVOAYYJW-GLUPTGNJSA-M
Sinonimo tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate
PubChem CID 122130355
SMILES [Ta+5].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 45°C
Densità 1.5 g/mL
Punti di ebollizione 95°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >65°C (149°F)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 2 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
IUPAC Name ethanol;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one;tantalum
Peso formulazione 460.3
Percent Purity 99.99%
Forma fisica Solid