Learn More
Tantalum wire, 0.05mm (0.002in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11368608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 m
5 m
10 m
Dimensione della confezione:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368608 5 m 5m
11348608 1 m 1m
11358608 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040674.G5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: approx. 0.033g/m; Temper: soft | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Formula molecolare Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
Numero MDL MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Specifica
Materiale o nome chimico Tantalum
Colore Gray to Silver
Nota nome Annealed
Aspetto Gray to silver wire
Quantità 5 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis, Nb 50ppm)
Forma Wire