Learn More
Sampling Systems™ Tap with 90° Bend
Codice prodotto. 17867817 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Drum with Sloping Base
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17867817 Drum with Sloping Base Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17867817 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A13610B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    117.81€ / pezzi 1
    Risparmia 4.19€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Tap with 90° bend made of stainless steel.
  • Made of 316L stainless steel
Specifica
Product Type Tap
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing Liquid
Da utilizzare con (apparecchiatura) Drum with Sloping Base