Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Silicone Stopcock Grease
Codice prodotto. 10671152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
35 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10671152 35 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10671152 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 41480035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.02€
    8.24€ / pezzi 1
    Risparmia 6.78€
    45% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Provides excellent heat and cold resistance without considerable change of consistency. Karl Hecht™ Assistent™ Silicone Stopcock Grease is a medium viscosity grease.
  • Tubes of 35g
  • Consistency between -50° to +150°C
Specifica
Product Type Tap Grease
Materiale Silicone
Quantità 35 g
Viscosità Medium