Learn More
3M™ Tape
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Acrylate |
| Colore | Gray |
| Product Type | Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | For indoor and outdoor use |
| Lunghezza (sistema metrico) | 16.5 m |
| Larghezza (sistema metrico) | 19 mm |