Learn More
JP Selecta™ Tape Reader
Codice prodotto. 12143001
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo della lunghezza d'onda:
400 to 700 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo della lunghezza d'onda unitSize
12143001 400 to 700 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12143001 Fornitore JP Selecta™ N. del fornitore 4120013
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Storage Memory for up to 59 methods including: Factors, Standards or Calibration Curves with up to 10 Standards.
Specifica
Sorgente luminosa LED
Precisione (fotometrica) >1%
Profondità (sistema metrico) 28 cm
Da utilizzare con (applicazione) Clinical diagnostics, E.I.A., Veterinary, Quality Control
Altezza (sistema metrico) 11 cm
Precisione ±1%
Intervallo della lunghezza d'onda 400 to 700 nm
Larghezza (sistema metrico) 18 cm