Learn More
Ley Rubber™ Tapered Cork Stoppers
Codice prodotto. 12376457 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (Metric) Bottom:
11 mm
15 mm
18 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
14 mm
18 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 1000
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) Dimensione della confezione
12376457 24 mm 15 mm 18 mm pezzi 20
12396457 32 mm 18 mm 21 mm pezzi 10
12336477 19 mm 11 mm 14 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12376457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.59€
    3.79€ / pezzi 20
    Risparmia 1.80€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tapered cork stoppers for use in education, homebrewing and arts and crafts.
  • Range of sizes available
  • Recyclable product
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Education, homebrewing, arts and crafts
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Quantità 20/Pk.
Diameter (Metric) Bottom 15 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 18 mm
Materiale Cork
Product Type Cork Stopper
Forma Tapered