Learn More
Branson Ultrasonics™ Tapered Microtip
Codice prodotto. 10591885
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
5 to 20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10591885 5 to 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10591885 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore 101148069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.65€
    375.00€ / pezzi 1
    Risparmia 99.65€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Product Type Tapered Microtip
Intervallo volume (sistema metrico) 5 to 20 mL
Diametro (sistema metrico) punta 5 mm
Intensità Very High
Quantità confezione 1 Ea.