Learn More
Brady™ Questo dispenser per nastro contiene rotoli lunghi 35 m e larghi 75 mm. Distribuisce il nastro in maniera veloce, sicura ed efficiente. Per far avanzare il nastro, è sufficiente usare il pollice e la lama di sicurezza in acciaio lo taglia in modo rapido e uniforme.
Codice prodotto. 11751925 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
254 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11751925 254 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11751925 Fornitore Brady™ N. del fornitore 072412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    151.93€ / pezzi 1
    Risparmia 17.07€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
This Tape Dispenser dispenses the tape quickly, safely and efficiently. Tape is simple to advance by using your thumb and steel safety cutting blade cuts fast and smooth.
  • This tape dispenser holds 305 m long rolls of tape with a 75 mm width.
Specifica
Product Type Tape Dispenser
Colore Black
Profondità (sistema imperiale) 4 in.
Profondità (sistema metrico) 101.6 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 101.6 x 254 x 304.80 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 254 mm
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema metrico) 304.8 mm
Descrizione Tape Dispenser - holds rolls up to 305 m long, with max. tape width of 75 mm
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling, Lean and 5S labelling
Quantità 1 Ea.