Learn More
Tapinarof, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16494258
Marca: Medchem Express HY109044
MedChemExpress Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.
Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.
Specifica
Materiale o nome chimico Tapinarof
CAS 79338-84-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18O2
Quantità 10 mg
Sinonimo WBI-1001 Benvitimod GSK2894512
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (393.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(C)C)C(O)=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=C1
Molecular Weight (g/mol) 254.32
Peso formulazione 254.32
Percent Purity 99.17%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.