Learn More
Taprenepag isopropyl, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478008
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478008 10 mg 10mg
16410478 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478008 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19998
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Taprenepag isopropyl
CAS 1005549-94-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H28N4O5S
Quantità 10 mg
Sinonimo PF-04217329
Informazioni di solubilità DMSO : 200 mg/mL (384.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CN=CC=C1)(N(CC2=CC(OCC(OC(C)C)=O)=CC=C2)CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 520.6
Peso formulazione 520.6
Percent Purity 98.77%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only