Learn More
Thermo Scientific™ Target2™ Nylon Syringe Filters
Ensure cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles prior to injection with these robust nylon syringe filters. Ideal for general HPLC use.
122.60€ - 231.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Target Polypropylene Syringe Filter Housings Meet The Requirements of 21 CFR 177.1520.
Monouso
Materiale Nylon
Materiale (membrana) Nylon
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Nylon binds protein; do not use when high protein recovery is desired. Not compatible with strong acids or bases.
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Prefiltro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Prefiltro Prezzo Quantità e disponibilità  
10631416
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2500-1
0.45 μm 30 mm No
193.45€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10458304
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2500-12
1.5 μm 30 mm No
191.21€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10085634
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2500-2
0.2 μm 30 mm No
187.83€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10782707
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2500-50
5.0 μm 30 mm No
195.71€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10057444
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2502-1
0.45 μm 30 mm Yes
209.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10198894
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2502-2
0.2 μm 30 mm Yes
206.96€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11985693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2504-1
0.45 μm 4 mm No
122.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10351115
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2504-2
0.2 μm 4 mm No
122.60€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10301345
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2513-1
0.45 μm 17 mm No
231.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10127794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2513-2
0.2 μm 17 mm No
150.72€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Adding a syringe filtration step prior to injection not only helps to ensure more consistent and reliable results; it also helps protect delicate instruments and prolongs column life.Available in sizes and membrane types to meet any application need, Thermo Scientific™ Target2™ Syringe Filters provide cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles down to the rated pore size.Target2 Nylon Syringe Filters are a good choice for most general laboratory filtration, as well as filtration of most HPLC samples.
Target2 Syringe Filters are an ideal choice for general purpose laboratory use. Robust and reliable, they deliver excellent performance at an attractive price.
Outstanding Performance
  • Low extractable membranes and housings ensure that no filter-borne contaminants are added to your sample
  • Performance-tested under actual HPLC conditions
  • 30mm products are pressure rated to 120 psi
  • Housings are manufactured from solvent-resistant, low-extractable polypropylene resins specifically selected for wide compatibility with common HPLC sample matrices
  • Able to filter solutions at temperatures up to 100°C
Convenient and Easy to Use
  • Syringe filters can be sterilized by autoclave at 125°C for 15 minutes
  • Enhanced Luer Lock inlet prevents leakage; outlet fitting is a standard size male Luer-slip fitting for ease of filtrate collection
Specifica
Specifica
Target Polypropylene Syringe Filter Housings Meet The Requirements of 21 CFR 177.1520.
Nylon
Non-sterile
Medical Grade, Solvent-Resistant, Virgin Polypropylene
Target2
Nylon
HPLC, SPE
100
Filtro per siringa