Learn More
Thermo Scientific™ Target2™ PVDF Syringe Filters
Ensure cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles prior to injection with these robust PVDF syringe filters.
146.22€ - 218.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Target Polypropylene Syringe Filter Housings Meet The Requirements of 21 CFR 177.1520. Membrane: HPLC-Certified PVDF.
Monouso Single-use
Materiale PVDF
Materiale (membrana) PVDF
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
10095634
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2500-5
30 mm 0.45 μm
217.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10618615
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2500-6
30 mm 0.2 μm
218.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10026174
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2504-5
4 mm 0.45 μm
155.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10576575
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2504-6
4 mm 0.2 μm
146.22€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10269554
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2513-5
17 mm 0.45 μm
166.47€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10774247
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
F2513-6
17 mm 0.2 μm
173.22€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Adding a syringe filtration step prior to injection not only helps to ensure more consistent and reliable results; it also helps protect delicate instruments and prolongs column life.Available in sizes and membrane types to meet any application need, Thermo Scientific™ Target2™ Syringe Filters provide cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles.Target2 PVDF Syringe Filters are used for general biological filtration. They are especially well-suited for applications where high protein recovery is desired.
Target2 Syringe Filters are an ideal choice for general purpose laboratory use. Robust and reliable, they deliver excellent performance at an attractive price.
Outstanding Performance
  • Low extractable membranes and housings ensure that no filter-borne contaminants are added to your sample
  • Performance-tested under actual HPLC conditions
  • 30mm products are pressure rated to 120 psi
  • Housings are manufactured from solvent-resistant, low-extractable polypropylene resins specifically selected for wide compatibility with common HPLC sample matrices
  • Able to filter solutions at temperatures up to 100°C
Convenient and Easy to Use
  • Syringe filters can be sterilized by autoclave at 125°C for 15 minutes
  • Enhanced Luer Lock inlet prevents leakage; outlet fitting is a standard size male Luer-slip fitting for ease of filtrate collection
Specifica
Specifica
Target Polypropylene Syringe Filter Housings Meet The Requirements of 21 CFR 177.1520. Membrane: HPLC-Certified PVDF.
PVDF
Non-sterile
Medical Grade, Solvent-Resistant, Virgin Polypropylene
Target2
Single-use
PVDF
HPLC, SPE
No
Syringe Filter