Learn More
Buerkle™ TargetDispo Disposable Sampler
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-6827047 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1000 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15581731 100 mL 500 mm Non-sterile pezzi 20
15591731 100 mL 500 mm Sterile pezzi 20
15501741 200 mL 1000 mm Non-sterile pezzi 20
15511741 200 mL 1000 mm Sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15581731 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53934460
Samples at a specific target point within the sample material. The Buerkle™ TargetDispo Disposable Sampler is intended for use with powder or granulate material. It is available in sterile and non-sterile varieties.
  • Used to take a target point sample at a position in the sample material that has previously been precisely determined
  • Sampler pierces into the powder or granulate while closed; when it reaches the sample removal point it is opened and then closed again
  • The sample can be easily emptied through the open handle
  • Handle opening is 14mm in diameter
  • Clean room manufactured
  • Sterile versions are sterilized by gamma radiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm