Learn More
(+)-Tartaric Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10614742 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10614742 1 kg 1kg
10060400 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10614742 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0250/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 87-69-4 | Molecular Formula: C4H6O6 | Molecular Weight: 150.09 g/mol
(+)-Tartaric Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Punto di fusione 168°C
Colore White
pH 1.6
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 1 kg
Peso formulazione 150.09g/mol
Pressione del vapore <0.1mbar at 20°C
Forma fisica Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • L(+)-Tartaric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement