Learn More
Tartaric acid disodium dihydrate, MedChemExpress
Descrizione
Tartaric acid disodium dihydrate is a Acid phosphatase inhibitor, is a sodium salt used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tartaric acid disodium dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H10Na2O8 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Sodium tartrate dibasic dihydrate Sodium tartrate dihydrate |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (430.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.[2H2O].[2Na] |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only