Learn More
(+)-Tartaric Acid, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10000420 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10000420 500 g Plastic powder jar 500g
10784191 1 kg Plastic powder jar 1kg
10306060 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10000420 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/0210/53
Quantità Prezzo
1 77.58€ / 500g
10 67.71€ / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Punto di fusione 168°C
Colore White
pH 1.6
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Peso formulazione 150.09g/mol
Pressione del vapore <0.1mbar at 20°C
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Tartaric acid