Specifica
| Punto di fusione | 168°C |
| Colore | White |
| pH | 1.6 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Quantità | 1 kg |
| IUPAC Name | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid |
| Peso formulazione | 150.09g/mol |
| Pressione del vapore | <0.1mbar at 20°C |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido L-(+)-tartarico