Learn More
MedChemExpress Tartrazine
Codice prodotto. 16462419
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462419 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0257
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tartrazine is a synthetic lemon yellow azo dye primarily used as a food coloring.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Product Type Dye Reagents
Quantità 1 g
Shipping Condition Room temperature
CAS 1934-21-0
Peso molecolare 534.36 g/mol
Sinonimo Acid Yellow 23 ∣ FD & C Yellow No. 5
Bersaglio HBV
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 50 mg/mL (93.57 mM; Need ultrasonic)