missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TATA binding protein TBP Antibody (SR1605), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18665164 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18665164 50 μg 50µL
18696714 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18665164 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32166550ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

TATA binding protein TBP Monoclonal antibody specifically detects TATA binding protein TBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TATA binding protein TBP
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1605
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:1000-1:2000
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC126054, MGC126055, SCA17, TATA box binding protein, TATA sequence-binding protein, TATA-binding factor, TATA-box binding protein N-terminal domain, TATA-box factor, TATA-box-binding protein, TF2D, TFIIDMGC117320, Transcription initiation factor TFIID TBP subunit
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human TATA binding protein TBP (Uniprot #: P20226)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Transcription Factors and Regulators
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6908
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.