missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TATDN3 Protein

Codice prodotto. 18494761 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
100μg
Dimensione della confezione:
0.50mg
100µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18494761 0.5 mg 0.50mg
18058367 100μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18494761 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP1989890.5mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-274 of Human TATDN3 The Recombinant Human TATDN3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TATDN3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 0.5 mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Liquid. In 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.2 M NaCl, 20% glycerol,1 mM DTT
Peso molecolare 32.9 kDa
Metodo di purificazione SDS-PAGE
Quantità 0.5 mg
Sorgente Human
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Status giuridico RUO
Nome comune TATDN3
Coniugato Unconjugated
Purity or Quality Grade >90%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.