Learn More
Tau Oligomeric Complex Antibody (TOC1), Biotin - Chimeric, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620355 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620355 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620355 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320162B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.95€
    585.90€ / 0.1mL
    Risparmia 89.05€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Tau Oligomeric Complex Monoclonal specifically detects Tau Oligomeric Complex in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Tau Oligomeric Complex
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone TOC1
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene Tau Oligomeric Complex 1, TOC1, TOC-1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The original antibody was generated by immunizing a mouse with electro eluted cross-linked Tau dimers.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus