Learn More
Taurine, ≥98.5%, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15835368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15835368 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15835368 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J75824.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Taurine
CAS 107-35-7
Punto di fusione >300°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C2H7NO3S
Numero MDL MFCD00008197
Quantità 1 kg
Beilstein 1751215
Sinonimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
InChI Key XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
IUPAC Name 2-aminoethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Peso formulazione 125.15
Percent Purity ≥98.5%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.