Learn More
Taurine, 99.6%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493381 500 g
11473381 10 g
11483381 100 g
11403391 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11493381 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210300390
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Identificatori chimici
CAS 107-35-7
Formula molecolare C2H7NO3S
Molecular Weight (g/mol) 125.14
Numero MDL MFCD00008197
InChI Key XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC Name 2-aminoethane-1-sulfonic acid
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Taurine
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Quantità 500 g
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 0.996
Forma fisica Crystalline Powder