Specifica
| CAS | 107-35-7 |
| Punto di fusione | 300°C |
| Colore | White |
| pH | 5 |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C2H7NO3S |
| Numero MDL | MFCD00008197 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid |
| InChI Key | XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |