Learn More
Taurine, 99%
Codice prodotto. 10594101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10594101 500 g Plastic bottle 500g
10721935 25 g Plastic bottle 25g
10174320 100 g Plastic bottle 100g
10043663 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10594101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166545000
From Chemicals to Chromatography
Usa il codice promozionale 27991
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-35-7
Formula molecolare C2H7NO3S
Molecular Weight (g/mol) 125.14
Numero MDL MFCD00008197
InChI Key XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
IUPAC Name 2-aminoethanesulfonic acid
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Taurine
Nota nome 99%
Punto di fusione 300°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCH2CH2SO3H
Quantità 500 g
Beilstein 04, 528
Indice di Merck 15, 9211
Informazioni di solubilità Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
Peso formulazione 125.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals