Learn More
Taurine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480888
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480888 5 g 5g
16422149 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16480888 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0351
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
MedChemExpress Taurine, a sulphur-containing amino acid and an organic osmolyte involved in cell volume regulation, provides a substrate for the formation of bile salts, and plays a role in the modulation of intracellular free calcium concentration. Taurine has the ability to activate autophagy in adipocytes.
Taurine, a sulphur-containing amino acid and an organic osmolyte involved in cell volume regulation, provides a substrate for the formation of bile salts, and plays a role in the modulation of intracellular free calcium concentration. Taurine has the ability to activate autophagy in adipocytes.
Specifica
Materiale o nome chimico Taurine
CAS 107-35-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C2H7NO3S
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Aminoethanesulfonic acid
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (199.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCS(=O)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only