Learn More
Taurine, Mikromol™
Codice prodotto. 17967084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17967084 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17967084 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1395.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Taurine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Taurine
CAS 107-35-7
Nomi componenti o analita Taurine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H7 N O3 S
Sinonimo 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
InChI Formula InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
SMILES NCCS(=O)(=O)O
IUPAC Name 2-aminoethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Quantità 250 mg
Peso formulazione 125.0147 g/mol