Learn More
Taurine, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Taurine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6) |
| Peso formulazione | 125.0147 |
| Percent Purity | >95% |