Learn More
Thermo Scientific Chemicals Taurocholic acid, sodium salt hydrate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Taurocholic acid, sodium salt hydrate is an anionic bile acid detergent synthesized from cholic acid
- This compound shows a choleretic activity promoting the secretion of bile from the liver
Applications
- Taurocholic acid is used in the emulsification of lipids/ fats
- It is used for protein solubilization and in the preparation of digestive enzymes for research applications
- It can be used to determine conjugated and unconjugated bile salts in serum and jejunal fluid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Taurocholic acid, sodium salt hydrate |
| Colore | Undesignated |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 5 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Rotazione specifica | +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water) |
| Acqua | 7% max. |
| IUPAC Name | sodium 2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanamido]ethane-1-sulfonate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Taurocholic acid, sodium salt hydrate
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: TAUROCHOLIC ACID, SODIUMSALT HYDRATE, Ethanesulfonic acid, 2-[[(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alph