Learn More
Tauroursodeoxycholate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16443797
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16443797 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16443797 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19696
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Tauroursodeoxycholate (Tauroursodeoxycholic acid) is an endoplasmic reticulum (ER) stress inhibitor. Tauroursodeoxycholate significantly reduces expression of apoptosis molecules, such as caspase-3 and caspase-12. Tauroursodeoxycholate also inhibits ERK.
Tauroursodeoxycholate (Tauroursodeoxycholic acid) is an endoplasmic reticulum (ER) stress inhibitor. Tauroursodeoxycholate significantly reduces expression of apoptosis molecules, such as caspase-3 and caspase-12. Tauroursodeoxycholate also inhibits ERK.
Specifica
Materiale o nome chimico Tauroursodeoxycholate
CAS 14605-22-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H45NO6S
Quantità 50 mg
Sinonimo Tauroursodeoxycholic acid TUDCA UR 906
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (100.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (25.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molecular Weight (g/mol) 499.7
Peso formulazione 499.7
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only