Learn More
Tazarotene, MedChemExpress
Descrizione
Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tazarotene |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 118292-40-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H21NO2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | AGN 190168 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (142.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only