Learn More
Tazarotene, MedChemExpress
Beskrivning
Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Tazarotene |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 118292-40-3 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H21NO2S |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AGN 190168 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (142.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?