Learn More
Tazarotene Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30135500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135500 250 mg 250mg
30005349 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135500 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT010090250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864841-56-5
Formula molecolare C21H21NO3S
Molecular Weight (g/mol) 367.46
Sinonimo Ethyl Ester 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-1-oxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid, Ethyl 6-((4,4-Dimethyl-1-oxidothiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinate;
IUPAC Name ethyl 6-[2-(4,4-dimethyl-1-oxo-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylate
SMILES O=C(OCC)C(C=C1)=CN=C1C#CC2=CC3=C(C=C2)S(CCC3(C)C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tazarotene Sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H21NO3S/c1-4-25-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-26(19)24/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Peso formulazione 367.1242
Percent Purity >95%