Learn More
Tazarotene Thiochromane Dimer, TRC
Codice prodotto. 30009216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009216 25 mg 25mg
30008141 50 mg 50mg
30009601 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009216 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT01005525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1010805-73-8
Formula molecolare C26 H26 S2
Molecular Weight (g/mol) 402.6146
Sinonimo 6,6'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bis[3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran
IUPAC Name 6-[4-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)buta-1,3-diynyl]-4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromene
SMILES CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#CC#Cc3ccc4SCCC(C)(C)c4c3
Specifica
Materiale o nome chimico Tazarotene Thiochromane Dimer
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H26S2/c1-25(2)13-15-27-23-11-9-19(17-21(23)25)7-5-6-8-20-10-12-24-22(18-20)26(3,4)14-16-28-24/h9-12,17-18H,13-16H2,1-4H3
Peso formulazione 402.1476