missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tazarotene Thiochromane Dimer, TRC

Codice prodotto. 30009601
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009601 100 mg 100mg
30009216 25 mg 25mg
30008141 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30009601 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT010055100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1010805-73-8
Formula molecolare C26 H26 S2
Molecular Weight (g/mol) 402.6146
Sinonimo 6,6'-(1,3-Butadiyne-1,4-diyl)bis[3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran
IUPAC Name 6-[4-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)buta-1,3-diynyl]-4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromene
SMILES CC1(C)CCSc2ccc(cc12)C#CC#Cc3ccc4SCCC(C)(C)c4c3

Specifica

Materiale o nome chimico Tazarotene Thiochromane Dimer
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H26S2/c1-25(2)13-15-27-23-11-9-19(17-21(23)25)7-5-6-8-20-10-12-24-22(18-20)26(3,4)14-16-28-24/h9-12,17-18H,13-16H2,1-4H3
Peso formulazione 402.1476
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.