missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tazarotene, TRC

Codice prodotto. 17962005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17962005 50 mg 50mg
17961795 10 mg 10mg
17993565 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17962005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT01005050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 118292-40-3
Formula molecolare C21 H21 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 351.46
Sinonimo Tazarotene, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[2-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid, 6-[(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-, ethyl ester (9CI), 2H-1-Benzothiopyran, 3-pyridinecarboxylic acid deriv., AGN 190168, Acnitaz, Tazarotene, Tazorac, Zorac
IUPAC Name ethyl 6-[2-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)ethynyl]pyridine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(nc1)C#Cc2ccc3SCCC(C)(C)c3c2

Specifica

Materiale o nome chimico Tazarotene
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
Peso formulazione 351.1293
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.