Learn More
Tazarotene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tazarotene |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 351.1293 |