Learn More
Tazobactam, 94%
Codice prodotto. 15447859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15447859 1 g Plastic bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15447859 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66483.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 89786-04-9 | C10H12N4O5S | 300.29 g/mol
Tazobactam is a drug is used in conjunction with beta-lactamase susceptible penicillins to treat infections caused by beta-lactamase producing organisms. It acts as a beta lactamase inhibitor. It is used in combination with piperacillin to broaden the spectrum of piperacillin antibacterial action. It is used as antibiotic in the treatment of nosocomial pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Tazobactam
CAS 89786-04-9
Punto di fusione 115°C to 145°C
Punti di ebollizione 77°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C10H12N4O5S
Numero MDL MFCD00917472 MFCD00867002
Quantità 1 g
Sinonimo tazobactam, tazobactam acid, tazobactamum, zosyn, unii-se10g96m8w, ytr-830h, ytr 830h, chembl404, ytr830h, 2s,3s,5r-3-methyl-7-oxo-3-1h-1,2,3-triazol-1-ylmethyl-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
SMILES C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
IUPAC Name (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 300.29
PubChem CID 123630
ChEBI CHEBI:9421
Peso formulazione 300.29
Percent Purity 94%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tazobactam
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tazobactam