Learn More
Tazobactam, MedChemExpress
Descrizione
Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tazobactam |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 89786-04-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 200 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H12N4O5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | CL-298741 YTR-830H |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (166.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only